Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mikrozentrifugenröhrchen-Beta-Box
Artikelnummer. 15553835 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
20.32 x 8.89 x 5.84 cm (8 x 3.5 x 2.3 in.)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15553835
Marke: Bel-Art™ F249800015
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Schützt vor radioaktiven Isotopen
  • Hergestellt aus 9.5 mm (0.8 Zoll) dickem Acryl mit eng sitzenden Verbindungen
  • Zerkleinertes Eis oder Wasser passt unter das Gestell
  • Fasst 36 Mikrozentrifugenröhrchen
Spezifikation
Verschlussmaterial Acryl
Verschlusstyp Lid
Farbe Clear
Material Acryl
Form Rechteckig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schutz vor radioaktiven Isotopen
Zur Verwendung mit (Geräte) 36 x 1.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen, Wasser oder zerkleinertes Eis finden unter dem Gestell Platz
Aufnahmevermögen 36 (1,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen)
Enthält Rutschfeste Füße, eng anliegende Abdeckung
Produkttyp Mikrozentrifugenbox
Menge Jeweils
Abmessungen (L x B x H) 20.32 x 8.89 x 5.84 cm (8 x 3.5 x 2.3 in.)
Länge (metrisch) 20.32 cm
Länge (angloamerikanisch) 8 Zoll
Breite (metrisch) 8.89 cm
Breite (angloamerikanisch) 3,5 in.
Höhe (metrisch) 5.84 cm
Höhe (angloamerikanisch) 2,25 in.