Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mini-Probenlöffel
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,05 mL
0,1 mL
0,25 ml
38 ml
1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
25 Packungen
Beschreibung
- Diese Einweg-Minimessbecher sind für die Entnahme kleiner Pulverproben spezifischen Volumens oder ähnlichen Materialien konzipiert
- Aus weißem, schlagfestem Polystyrolkunststoff
- Alle sterilen Produkte sind mit einem Chargenstempel versehen, um eine genaue Rückverfolgung zu gewährleisten
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilität | Steril |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Kapazität (metrisch) | 0,05 mL |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Ja |
| Produkttyp | Löffel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entwickelt für die Entnahme kleiner, spezifischer Volumenproben von Pulvern oder ähnlichen Materialien |
| Material | Polystyrol |