Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mini-Probenlöffel
Artikelnummer. 15580102 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,05 mL
0,1 mL
0,25 ml
38 ml
1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
25 Packungen
Artikelnummer. 15580102
Marke: Bel-Art™ F367210025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vermeiden von Kreuzkontaminationen, indem für jede Probe ein anderer Löffel verwendet wird
  • Diese Einweg-Minimessbecher sind für die Entnahme kleiner Pulverproben spezifischen Volumens oder ähnlichen Materialien konzipiert
  • Aus weißem, schlagfestem Polystyrolkunststoff
  • Alle sterilen Produkte sind mit einem Chargenstempel versehen, um eine genaue Rückverfolgung zu gewährleisten
Spezifikation
Sterilität Steril
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (metrisch) 0,25 ml
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Produkttyp Löffel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entwickelt für die Entnahme kleiner, spezifischer Volumenproben von Pulvern oder ähnlichen Materialien
Material Polystyrol