Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mini-Probenlöffel
Vermeiden von Kreuzkontaminationen, indem für jede Probe ein anderer Löffel verwendet wird
22.25 € - 40.10 €
Spezifikation
Produkttyp | Probenlöffel |
---|---|
Material | Polystyrol |
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Steril |
Farbe | Weiß |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15570102
|
Bel-Art™
F36721-0010 |
0,1 mL |
25.20 €
25 Packungen |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12870953
|
Bel-Art™
06263-50 |
0,05 mL |
40.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15590102
|
Bel-Art™
F36721-0050 |
38 ml |
22.25 €
25 Packungen |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15580102
|
Bel-Art™
F36721-0025 |
0,25 ml |
25.55 €
25 Packungen |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15500112
|
Bel-Art™
F36721-0100 |
1 ml |
22.25 €
25 Packungen |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Diese Einweg-Mini-Maßnahmen sind für die Entnahme kleiner, spezifischer Volumenproben von Pulvern oder ähnlichen Materialien konzipiert
- Hergestellt aus weißem, schlagfestem Polystyrol-Kunststoff
- Alle sterilen Produkte sind mit der Chargennummer versehen, um eine genaue Rückverfolgung zu gewährleisten
Spezifikation
Probenlöffel | |
Ja | |
Weiß |
Polystyrol | |
Steril | |
Entwickelt für die Entnahme kleiner, spezifischer Volumenproben von Pulvern oder ähnlichen Materialien |