Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Modulares Gestell mit 5 Boxen für Ultratiefkühlgeräte
Alle ansehen SP Scienceware ProdukteBeschreibung
- Konfiguriert für individuelle Gestaltung des Tiefkühlraums
- Mit herausziehbarer Schublade zur einfachen Probenentnahme auch von der Rückseite des Tiefkühlgeräts
- Jedes leichte, drahtgeformte Gestell fasst 5 Tiefkühlboxen von bis zu 5.25 x 5.25 x 2 Zoll
- In 4 Farben für die einfache Probenidentifizierung erhältlich
- Die obere Abdeckung bietet Platz für flache Einlegeböden für zusätzlichen Lagerplatz
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Farbe | Weiß |
| Aufnahmevermögen | Cryoboxes (133 x 133 x 53 mm) |
| Material | Polystyrene |
| Form | Rectangular |
| Stapelbar | Yes |
| Sterilität | Non-sterile |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Regalboden für Ultra-Tiefkühlgeräte |
| Abmessungen (L x B x H) | 68.9 x 14.9 x 1.7 cm (27.12 x 5.87 x 0.68 Zoll) |
| Länge (metrisch) | 686 mm |
| Mehr anzeigen |