Learn More
Bel-Art™ Waschflaschen mit schmaler Öffnung
Beschreibung
- Polyethylen niedriger Dichte
- Per Sonderbestellung sind große Stückmengen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 32 oz. |
| Farbe | Naturfarben |
| Material | LDPE |
| Sterilität | Nicht steril |
| Verschlussfarbe | Naturfarben |
| Closure Included | Ja |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Graduated | Nein |
| Öffnung | Schmal, mit Gewinde |
| Mehr anzeigen |