Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Flaschen- und Gefäßgestelle
Artikelnummer. 10164674 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Fläschchen (13 mm)
Fläschchen (16 mm)
Fläschchen (20 mm)
Fläschchen (25 mm)
Röhrchen (30 mm)
Material:
Polyethylen
Polypropylen
Positionen:
6
12
20
30
42
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Material Positionen unitSize
10164674 Fläschchen (16 mm) Polypropylen 30 1 Stück
10062614 Fläschchen (20 mm) Polypropylen 20 1 Stück
10584854 Fläschchen (13 mm) Polypropylen 42 1 Stück
15510002 Fläschchen (25 mm) Polypropylen 12 1 Stück
15520002 Röhrchen (30 mm) Polyethylen 6 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 10164674
Marke: Bel Art™ F185140016
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
In 5 Gitterkonfigurationen lieferbar. Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Flaschen- und Gefäßgestelle eignen sich für die meisten kleinen Gefäße und Flaschen.
In 5 Gitterkonfigurationen erhältlich. Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Flaschen und Fläschchengestelle mit Drahtverschluss passen für die meisten kleinen Fläschchen und Flaschen.
  • Kann aufgrund der geringen Größe in nur einer Hand gehalten werden
  • Tauchfähig
  • Autoklavierbar und chemikalienbeständig
  • Abmessungen (L x B x H): 5 x 4 x 1.7 in. (13 x 11 x 4.3 cm)
  • Wird in flacher Form geliefert, lässt sich jedoch schnell und einfach zusammenbauen
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe White
Aufnahmevermögen Fläschchen (16 mm)
Material Polypropylen
Positionen 30
Form Square
Stapelbar Yes, When Empty
Sterilität Non-sterile
Abmessungen (L x B x H) 5 x 4 x 1,7 in. (13 x 11 x 4,3 cm)
Länge (metrisch) 13 cm
Länge (angloamerikanisch) 5 in.
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Höhe (angloamerikanisch) 1,7 in.
Enthält Rack Only
Produkttyp Flaschengestell
Innendurchmesser (metrisch) 16 mm
Einschübe 3 Tiers
Höhe (metrisch) 4,3 cm
Array 5 x 6
Breite (metrisch) 11 cm