Learn More
Bel Art™ No-Wire™ Flaschen- und Fläschchengestelle
Artikelnummer. 15510002
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Fläschchen (13 mm)
Fläschchen (16 mm)
Fläschchen (20 mm)
Fläschchen (25 mm)
Röhrchen (30 mm)
Material:
Polyethylen
Polypropylen
Positionen:
6
12
20
30
42
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Material Positionen Packungsgröße
15510002 Fläschchen (25 mm) Polypropylen 12 1 Stück
10062614 Fläschchen (20 mm) Polypropylen 20 1 Stück
10584854 Fläschchen (13 mm) Polypropylen 42 1 Stück
10164674 Fläschchen (16 mm) Polypropylen 30 1 Stück
15520002 Röhrchen (30 mm) Polyethylen 6 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15510002 Lieferant Bel Art™ Lieferanten-Nr. F185140025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.37 €
    28.39 € / 1 Stück
    Sparen 6.98 €
    19% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erhältlich in 5 Gitterkonfigurationen und passend für die meisten kleinen Fläschchen und Flaschen.
In 5 Gitterkonfigurationen erhältlich. Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Das Flaschen- und Ampullengestell ist für die meisten kleinen Ampullen und Flaschen geeignet.
  • Klein genug, um in einer Hand gehalten zu werden
  • Tauchbar
  • Autoklavierbar und chemikalienbeständig
  • Abmessungen (L x B x H): 5 x 4 x 1,7 in. (13 x 11 4,3 cm)
  • Flach verpackt, aber schnell und einfach zu montieren
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Aufnahmevermögen Fläschchen (25 mm)
Material Polypropylen
Positionen 12
Form Quadratisch
Stapelbar Ja, wenn leer
Sterilität Nicht steril
Abmessungen (L x B x H) 5 x 4 x 1,7 in. (13 x 11 x 4,3 cm)
Länge (metrisch) 13 cm
Länge (angloamerikanisch) 5 in.
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Höhe (angloamerikanisch) 1,7 in.
Enthält Rack Only
Produkttyp Flaschengestell
Innendurchmesser (metrisch) 25 mm
Einschübe 3 Stufen
Höhe (metrisch) 4,3 cm
Array 3 x 4
Breite (metrisch) 11 cm