Learn More
Bel Art™ No-Wire™ Flaschen- und Fläschchengestelle
Artikelnummer. 15520002
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Fläschchen (13 mm)
Fläschchen (16 mm)
Fläschchen (20 mm)
Fläschchen (25 mm)
Röhrchen (30 mm)
Material:
Polyethylen
Polypropylen
Positionen:
6
12
20
30
42
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Material Positionen Packungsgröße
15520002 Röhrchen (30 mm) Polyethylen 6 1 Stück
10062614 Fläschchen (20 mm) Polypropylen 20 1 Stück
10584854 Fläschchen (13 mm) Polypropylen 42 1 Stück
10164674 Fläschchen (16 mm) Polypropylen 30 1 Stück
15510002 Fläschchen (25 mm) Polypropylen 12 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15520002 Lieferant Bel Art™ Lieferanten-Nr. F185140030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.64 €
    29.46 € / 1 Stück
    Sparen 5.18 €
    14% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erhältlich in 5 Gitterkonfigurationen und passend für die meisten kleinen Fläschchen und Flaschen.
In 5 Gitterkonfigurationen erhältlich. Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Das Flaschen- und Ampullengestell ist für die meisten kleinen Ampullen und Flaschen geeignet.
  • Klein genug, um in einer Hand gehalten zu werden
  • Tauchbar
  • Autoklavierbar und chemikalienbeständig
  • Abmessungen (L x B x H): 5 x 4 x 1,7 in. (13 x 11 4,3 cm)
  • Flach verpackt, aber schnell und einfach zu montieren
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Aufnahmevermögen Röhrchen (30 mm)
Material Polyethylen
Positionen 6
Form Quadratisch
Stapelbar Ja, wenn leer
Sterilität Nicht steril
Abmessungen (L x B x H) 5 x 4 x 1,7 in. (13 x 11 x 4,3 cm)
Länge (metrisch) 13 cm
Länge (angloamerikanisch) 5 in.
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Höhe (angloamerikanisch) 1,7 in.
Enthält Rack Only
Produkttyp Flaschengestell
Innendurchmesser (metrisch) 30 mm
Einschübe 3 Stufen
Höhe (metrisch) 4,3 cm
Array 2 x 3
Breite (metrisch) 11 cm