Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Griffgestelle
Artikelnummer. 10296294 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Positionen:
40
60
90
Aufnahmevermögen:
Röhrchen (10 bis 13 mm)
Röhrchen (13 bis 16 mm)
Röhrchen (16 bis 20 mm)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Positionen Aufnahmevermögen unitSize
10296294 90 Röhrchen (10 bis 13 mm) 1 Stück
10318474 40 Röhrchen (16 bis 20 mm) 1 Stück
10041392 60 Röhrchen (13 bis 16 mm) 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10296294
Marke: Bel Art™ F187490000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Teströhrchen halten in beliebiger Position, selbst über Kopf
Reagenzgläser hängen dort in jeder beliebigen Position, sogar umgekehrt
  • Die kleinen Rückhaltefinger in den einzelnen Wells halten die einzelnen Röhrchen in Position. Dies ist besonders beim Dekantieren oder in einem Wasserbad nützlich.
  • Aus autoklavierbarem Polypropylenguss, der im Wasserbad nach unten sinkt
  • Die Seitenwände bieten Platz zum Beschriften und die Wells sind mit einer alphanumerischen Kennzeichnung versehen
  • Passend für die meisten automatisierten Probenahmevorrichtungen
  • Stapelbar
  • Einfache Montage: Einrasten
Bestellinformation
Abmessungen (L x B x H): 4 1/8 x 9 3/4 x 2 3/4 in. (11 x 25 x 7 cm)
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe White
Aufnahmevermögen Röhrchen (10 bis 13 mm)
Material Polypropylen
Positionen 90
Form Rectangular
Stapelbar Yes, When Empty
Sterilität Non-sterile
Abmessungen (L x B x H) 24.8 x 10.5 x 7 cm (9.75 x 4.12 x 2.75 in.)
Länge (metrisch) 24,8 cm
Länge (angloamerikanisch) 9.75 Zoll
Breite (angloamerikanisch) 4.12 Zoll
Höhe (angloamerikanisch) 2,75 in.
Produkttyp Gestell mit Griff
Einschübe 3 Tiers
Höhe (metrisch) 7 cm
Array 15 x 6
Breite (metrisch) 10,5 cm