Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Griffgestelle
Die Teströhrchen “halten” in beliebiger Position, selbst über Kopf
27.20 € - 35.95 €
Spezifikation
Produkttyp | Grip-Gestell |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Material | Polypropylen |
Abmessungen (L x B x H) | 24.8 x 10.5 x 7 cm (9.75 x 4.12 x 2.75 in.) |
Länge (metrisch) | 24,8 cm |
Produktcode | Marke | Positionen | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Positionen | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10296294
|
Bel-Art™
F18749-0000 |
90 | Röhrchen (10 bis 13 mm) |
27.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10318474
|
Bel-Art™
F18749-0002 |
40 | Röhrchen (16 bis 20 mm) |
32.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10041392
|
Bel-Art™
F18749-0001 |
60 | Röhrchen (13 bis 16 mm) |
35.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Reagenzgläser “hängen dort” in jeder beliebigen Position, sogar umgekehrt
- Die kleinen Rückhaltefinger in den einzelnen Wells halten die einzelnen Röhrchen in Position. Dies ist besonders beim Dekantieren oder in einem Wasserbad nützlich.
- Aus autoklavierbarem Polypropylenguss, der im Wasserbad nach unten sinkt
- Die Seitenwände bieten Platz zum Beschriften und die Wells sind mit einer alphanumerischen Kennzeichnung versehen
- Passend für die meisten automatisierten Probenahmevorrichtungen
- Stapelbar
- Einfache Montage: Einrasten
Bestellinformation
Abmessungen (L x B x H): 4 1/8 x 9 3/4 x 2 3/4 in. (11 x 25 x 7 cm)
Spezifikation
Grip-Gestell | |
Polypropylen | |
24,8 cm | |
10,5 cm | |
7 cm |
Ja | |
24.8 x 10.5 x 7 cm (9.75 x 4.12 x 2.75 in.) | |
9.75 Zoll | |
4.12 Zoll | |
2.75 Zoll |