Learn More
Bel-Art™ PP GESTELL NUM.BESCHRIFTUNG 90 TUB TUB
Die einzeln nummerierten Wells gewährleisten eine genaue Positionsbestimmung für automatisierte Liquid-Handling-Systeme
Marke:  Bel-Art™ F18745-0023
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 11737285
  • 48.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zahlen sind per Siebdruck neben jedem Well aufgeführt, Standardnummerierungsmuster
  • Runde Löcher mit engen Toleranzen fassen 10 bis 13 mm-Röhrchen für eine genauere Verarbeitung, wodurch weniger Proben verlorengehen und weniger Schäden an Instrumenten auftreten
  • Typische Anwendungen sind Roboterprobenverarbeitungsgeräte, die 3 oder 4 Gestelle pro Einheit verwenden
  • Ausgezeichnetes Werkzeug, das klinischen Labors beim Auffinden von Reagenzgläsern im Falle mehrer Proben hilft
  • Hergestellt aus autoklavierbarem, weißem Polypropylen
  • Abmessungen: 25 L x 10.5 W x 5.6 H cm (9.75 x 4.125 x 2.19 Zoll)
Spezifikation
Spezifikation
Röhrchengestell
Weiß
Polypropylen
9.75 x 4.12 x 2.18 Zoll (25 x 10.5 x 5.6 cm)
9.75 Zoll
4.12 in.
2.18 in.
Autoklavierbar
Röhrchen (10 bis 13 mm)
90
25 cm
10,5 cm
5,6 cm
13 mm