Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Gestelle für Mikrozentrifugenröhrchen
Artikelnummer. 30306875 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Positionen:
42
Aufnahmevermögen:
Röhrchen (1,5 ml)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30306875
Marke: Bel Art™ F188380015
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Offene Seiten optimieren den Einsatz in Brucheis oder Wasserbädern
  • Gestelle aus gegossenem Polypropylen sinken im Wasserbad ab und neigen sich nicht
  • Die stapelbare kompakte Größe spart wertvollen Platz
  • Autoklavierbar bei 121°C (250°F)
  • Die Gestelle werden flach geliefert: einfach zu montieren
Bestellinformation
Erhältlich in zwei Größen für die gängigsten Röhrchengrößen. Abmessungen (L x B x H): 5 x 4 x 1.7 Zoll (13 x 11 x 4.3 cm)
Spezifikation
Produkttyp Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen
Array 6 x 7
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe White
Aufnahmevermögen Röhrchen (1,5 ml)
Material Polypropylen
Positionen 42
Form Rectangular
Einschübe 3 Tiers
Stapelbar Yes, When Empty
Sterilität Non-sterile
Menge 8/Karton
Abmessungen (L x B x H) 12.8 x 10.5 x 4.3 cm
Länge (metrisch) 12,8 cm
Länge (angloamerikanisch) 5.08 Zoll
Breite (metrisch) 10,5 cm
Breite (angloamerikanisch) 4.15 in.
Höhe (metrisch) 4,3 cm
Höhe (angloamerikanisch) 1,7 in.