Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Gestelle für Mikrozentrifugenröhrchen
Alle ansehen SP Scienceware ProdukteBeschreibung
- Gestelle aus gegossenem Polypropylen sinken im Wasserbad ab und neigen sich nicht
- Die stapelbare kompakte Größe spart wertvollen Platz
- Autoklavierbar bei 121°C (250°F)
- Die Gestelle werden flach geliefert: einfach zu montieren
Bestellinformation
Erhältlich in zwei Größen für die gängigsten Röhrchengrößen. Abmessungen (L x B x H): 5 x 4 x 1.7 Zoll (13 x 11 x 4.3 cm)
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | White |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (1,5 ml) |
| Material | Polypropylen |
| Positionen | 42 |
| Form | Rectangular |
| Stapelbar | Yes, When Empty |
| Sterilität | Non-sterile |
| Menge | 8/Karton |
| Abmessungen (L x B x H) | 12.8 x 10.5 x 4.3 cm |
| Mehr anzeigen |