Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Gestelle für verschiedengroße Röhrchen
Artikelnummer. 10799714 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Zentrifugenröhrchen (4 x 50 ml, 7 x 15 ml, 25 x 1,5 ml)
Zentrifugenröhrchen (6 x 50 ml und 12 x 15 ml)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10799714
Marke: Bel Art™ F187453017
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Fasst eine Kombination aus Zentrifugenröhrchen gängiger Größen in einem einzigen Gestell.
  • Nimmt Teströhrchen mit rundem oder konischem Boden auf
  • Weißes Polypropylen
  • Dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
  • Wird flach geliefert und ist einfach zu montieren
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Aufnahmevermögen Zentrifugenröhrchen (6 x 50 ml und 12 x 15 ml)
Material Polypropylen
Positionen 18
Form Rectangular
Stapelbar Yes, When Empty
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Geräte) Teströhrchen mit rundem und konischem Boden
Größe 24,6 x 10,4 x 6,4 cm
Abmessungen (L x B x H) 24,6 x 10,4 x 6,4 cm
Länge (metrisch) 246 mm
Produkttyp Universal Multi Rack
Einschübe 3 Tiers
Höhe (metrisch) 64 mm
Array 18 x 1
Breite (metrisch) 104 mm