Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Gestelle für verschiedengroße Röhrchen
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Zentrifugenröhrchen (4 x 50 ml, 7 x 15 ml, 25 x 1,5 ml)
Zentrifugenröhrchen (6 x 50 ml und 12 x 15 ml)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Nimmt Teströhrchen mit rundem oder konischem Boden auf
- Weißes Polypropylen
- Dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
- Wird flach geliefert und ist einfach zu montieren
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Weiß |
| Aufnahmevermögen | Zentrifugenröhrchen (6 x 50 ml und 12 x 15 ml) |
| Material | Polypropylen |
| Positionen | 18 |
| Form | Rectangular |
| Stapelbar | Yes, When Empty |
| Sterilität | Non-sterile |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Teströhrchen mit rundem und konischem Boden |
| Größe | 24,6 x 10,4 x 6,4 cm |
| Mehr anzeigen |