Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ OdoClave™ Deodorant-Pads für Autoklaven
Artikelnummer. 15243129
Ansicht ändern
Click to view available options
Scent:
Zitronengelb
Farbe:
Bernsteinfarbig
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Scent Farbe Packungsgröße
15243129 Zitronengelb Bernsteinfarbig 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15243129 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. H131980003
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Neutralisieren Sie Autokolavgerüche mit einem angenehmen Duft
  • Deodorant mit Wärmeabgabe funktioniert automatisch bei Autoklavtemperaturen
  • Beutel öffnen und vor dem Autoklavieren in den Beutel legen
  • Drei Jahre Haltbarkeit oder länger bei Lagerung in einem versiegelten Behälter
  • 32 mm (1.75 Zoll); quadratisch
  • Pads mit Dreifachstärke setzen dreimal so viel Deodorant frei wie herkömmliche Pads und kosten weniger als zwei herkömmliche Pads
Bestellinformation
Die quadratischen Pads sind in einer Größe von 1.25 Zoll (32 mm) mit Normalstärke oder 2.25 Zoll (5.7 cm) mit Extrastärke erhältlich.
Spezifikation
Produkttyp Deodorant-Pads
Color-coded No
Form Liquid
Scent Zitronengelb
Sterilität Non-sterile
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Bernsteinfarbig
Format Pad
Zur Verwendung mit (Anwendung) Autoclave