Learn More
Bel-Art™ EINMAL PELLET-KOLBEN PP GEFäßEN (VE=100 ST.)
Artikelnummer. 11772324
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
100er-Packung
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
11772324 100er-Packung 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11772324 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F199230000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.92 €
    107.89 € / 100 Stück
    Sparen 45.03 €
    29% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für resuspendierende Bakterienzellen, Ablagerungen von Nukleinsäuren oder Proteinen und Pellets anderer Materialien
  • Gegossenes Einwegpolypropylen
  • Lieferung mit 1.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen derselben Form für optimales Mahlen
  • Pistilllänge: 8.5 cm (3.5 in.)
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Resuspendierende Bakterienzellen, Ablagerungen von Nukleinsäuren oder Proteinen und Pellets anderer Materialien
Autoklavierbar Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) 1.5 ml Mikrozentrifugenröhrchen
Einwegprodukt Ja
Länge (angloamerikanisch) 3.34 Zoll
Kapazität (metrisch) 8 mL
Länge (metrisch) 85 mm
Material Polypropylen
Größe 100er-Packung