Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Quetschventile
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Größe:
6 bis 8 mm Innendurchmesser Schlauchmaterial
7,9 bis 9,5 ID Schlauchmaterial
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hält einem Druck von ca. 16 lbs stand
- Hergestellt aus PTFE, Edelstahl und Polypropylen für maximale chemische Beständigkeit
- Dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Menge | 1 Ea. |
| Typ | Quetschventil |
| Material | Silikon, Gummi, Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schwerkraftfluss, Saugflasche |
| Länge (angloamerikanisch) | 4.01 Zoll |
| Länge (metrisch) | 10.18 cm |
| Größe | 6 bis 8 mm Innendurchmesser Schlauchmaterial |
| Farbe | Natural |
| Jaw Type | Standard Taper |
| Mehr anzeigen |