Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polygon Spinbar™ Magnetrührstäbe ohne Mittelring
Artikelnummer. 11388713 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
12 mm
15 mm
25 mm
25.4 mm
30 mm
40 mm
50,8mm
60 mm
Durchmesser (metrisch):
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9,5mm
9.5 mm
Länge (angloamerikanisch):
0.38 in.
0.5 in.
0,6 in.
1 in.
1.1875 Zoll
1.625 Zoll
2 in.
2.31 in.
Durchmesser (angloamerikanisch):
0.19 in.
0.23 in.
0.25 in.
0,3125 in.
0,37 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11388713
Marke: Bel-Art™ F371200060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Erzeugung von Turbulenzen, die mit denen von zylindrischen glatten Stäben ähnlicher Größe vergleichbar sind. SP Scienceware™ Polygon Spinbar™ Magnetrührstäbe ohne Mittelring werden in einer registrierten ISO 9001-2008-Anlage hergestellt.
Erzeugt Turbulenzen, die mit denen von zylindrischen glatten Stäben ähnlicher Größe vergleichbar sind.SP Scienceware™ Polygon Spinbar™ Magnetrührstäbe ohne Mittelring werden in einer registrierten ISO 9001:2008-konformen Anlage hergestellt.
  • Gekapselter Alnico-Magnet gemäß Vorschriften der FDA, reibungsarme Beschichtung aus Teflon™ USP Klasse VI, langlebig und inert
  • Hergestellt in einem zertifizierten ISO 9001:2008-Werk
  • Autoklaviersicher
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität FDA, ISO 9001:2008
Farbe Weiß
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.25 in.
Länge (angloamerikanisch) 2.31 in.
Beschichtung PTFE, FDA-grade, USP Class VI
Durchmesser (metrisch) 7 mm
Länge (metrisch) 60 mm
Material Alnico-Magnet
Menge 1
Form Polygon
Typ Magnetic Stir Bar