Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polygon Spinbar™ Magnetrührstäbe ohne Mittelring
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
12 mm
15 mm
25 mm
25.4 mm
30 mm
40 mm
50,8mm
60 mm
Durchmesser (metrisch):
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9,5mm
9.5 mm
Länge (angloamerikanisch):
0.38 in.
0.5 in.
0,6 in.
1 in.
1.1875 Zoll
1.625 Zoll
2 in.
2.31 in.
Durchmesser (angloamerikanisch):
0.19 in.
0.23 in.
0.25 in.
0,3125 in.
0,37 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Erzeugt Turbulenzen, die mit denen von zylindrischen glatten Stäben ähnlicher Größe vergleichbar sind.SP Scienceware™ Polygon Spinbar™ Magnetrührstäbe ohne Mittelring werden in einer registrierten ISO 9001:2008-konformen Anlage hergestellt.
- Gekapselter Alnico-Magnet gemäß Vorschriften der FDA, reibungsarme Beschichtung aus Teflon™ USP Klasse VI, langlebig und inert
- Hergestellt in einem zertifizierten ISO 9001:2008-Werk
- Autoklaviersicher
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | FDA, USP Klasse VI, ISO 9001:2008 |
| Farbe | Weiß |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,37 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Beschichtung | PTFE, FDA-grade, USP Class VI |
| Durchmesser (metrisch) | 9,5mm |
| Länge (metrisch) | 50,8mm |
| Material | Alnico-Magnet |
| Menge | 1 |
| Mehr anzeigen |