Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polygon Spinbar™ Magnetrührstäbe ohne Mittelring
Erzeugt Verwirbelungen ähnlich denen von glatten Zylinderstäben ähnlicher Größe. SP Scienceware™ Polygon Spinbar™ Magnetrührstäbe ohne Mittelring werden in einer gemäß ISO 9001:2008 registrierten Produktionsanlage hergestellt.
5.70 € - 17.39 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | Alnico-Magnet |
Form | Polygonal |
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11328713
|
Bel-Art™
F37120-0015 |
0.23 Zoll | 6 mm | 0.6 Zoll | 15 mm |
7.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10338174
|
Bel-Art™
F37120-0038 |
0.37 in. | 9.5 mm | 1 in. | 25.4 mm |
7.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16607295
|
Bel-Art™
F371200002 |
0,37 in. | 9,5mm | 2 Zoll | 50,8mm |
17.39 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11358713
|
SP Scienceware
F37120-0030 |
0.3125 Zoll | 8 mm | 1.1875 Zoll | 30 mm |
8.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11348713
|
SP Scienceware
F37120-0025 |
0.3125 Zoll | 8 mm | 1 Zoll | 25 mm |
7.60 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11368713
|
SP Scienceware
F37120-0040 |
0.3125 Zoll | 8 mm | 1.625 Zoll | 40 mm |
9.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11306954
|
Bel-Art™
F37120-0010 |
0.25 in. | 6 mm | 0.38 in. | 10 mm |
6.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11388713
|
Bel-Art™
F37120-0060 |
0.25 in. | 7 mm | 2.31 in. | 60 mm |
10.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11318713
|
Bel-Art™
F37120-0125 |
0.19 in. | 5 mm | 0.5 in. | 12 mm |
5.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Erzeugt Turbulenzen, die mit denen von zylindrischen glatten Stäben ähnlicher Größe vergleichbar sind.SP Scienceware™ Polygon Spinbar™ Magnetrührstäbe ohne Mittelring werden in einer registrierten ISO 9001:2008-konformen Anlage hergestellt.
- Gekapselter Alnico-Magnet gemäß Vorschriften der FDA, reibungsarme Beschichtung aus Teflon™ USP Klasse VI, langlebig und inert
- Hergestellt in einem zertifizierten ISO 9001:2008-Werk
- Autoklaviersicher
Spezifikation
Ja | |
Weiß | |
Alnico-Magnet | |
Polygonal |