Beschreibung
Hergestellt aus durchscheinendem Polypropylen. SP Scienceware™ Polypropylen-Krüge mit Graduierung eignen sich hervorragend für den allgemeinen Laborgebrauch und bieten gut entworfene Auslässe und große Griffe.
- In die Außenwand eingegossene metrische Graduierung
- Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
- Ausgewogener Griff für kontrolliertes Ausgießen
- 5000 und 10000 ml-Modelle verfügen über einen neu gestalteten Griff für sicheren Halt und einen ebenfalls neu gestalteten Handschlitz an der Basis zum einfachen Anheben
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (angloamerikanisch) | 2,5 in. |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 6.35 cm |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für kontrolliertes Gießen, chemikalienbeständig und bruchsicher |
| Höhe (angloamerikanisch) | 4,7 in. |
| Höhe (metrisch) | 11.9 cm |
| Schritten | 5 mL |
| Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 250 °F |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 121 °C |
| Mehr anzeigen |