Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polystop™ Tropfflaschen
Artikelnummer. 10389547 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10389547
Marke: Bel-Art™ F116040030
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verhindert Splittern der Tropfvorrichtung bei erneutem Einsetzen in Tropfflasche
  • Die Tropfpipette lässt sich leicht lösen, während der Stopfen im Flaschenhals fest sitzt und so einen sicheren Rücklaufraum für die Tropfpipette bietet
  • Polypropylenstopfen
  • Die Flasche aus Klarglas hat einen geschliffenen T-Ausschnitt, und die Tropfflasche verfügt über eine weiche Vinylpipette
  • Zerlegbar für eine einfache Reinigung
Spezifikation
Fassungsvermögen 1 oz., 30 ml
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Durchsichtig
Material Glas
Menge 1 Ea.
Sterilität Non-sterile
Closure Included Yes
Einwegprodukt Reusable
Dropper Capacity 30 mL
Drop Size 0.002 oz.
Graduated No
Öffnung Narrow, Threaded
Form Cylindrical
Höhe (metrisch) 77.5 mm
Produkttyp Dropping Bottle
Breite (angloamerikanisch) 1.43 in.
Höhe (angloamerikanisch) 3.05 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 36.3 mm
Verschlusstyp Threaded
Autoklavierbar Not Autoclavable