Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pop-Up-Kühlboxen
Artikelnummer. 15540052 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
81-Stellen Trenner
Aufbewahrungsboxen für PCR-Röhrchen für Tiefkühlgeräte
Pop-up Gefrierschrank
Zur Verwendung mit (Geräte):
2 In. Tiefkühl-Lagerregal
2-Zoll-Pop-Up-Tiefkühlbox oder beliebige 5.25x525-Tiefkühlbox
Packungsgröße:
12 Packungen
Artikelnummer. Produkttyp Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15540052 Pop-up Gefrierschrank 2 In. Tiefkühl-Lagerregal 12 Packungen
15560052 Aufbewahrungsboxen für PCR-Röhrchen für Tiefkühlgeräte 2 In. Tiefkühl-Lagerregal 12 Packungen
15550052 81-Stellen Trenner 2-Zoll-Pop-Up-Tiefkühlbox oder beliebige 5.25x525-Tiefkühlbox 12 Packungen
3 options
Artikelnummer. 15540052
Marke: Bel-Art™ F188290000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Passen in die standardmäßigen Tiefkühlgerätegestelle mit 2 Zoll
Passend für standardmäßige Tiefkühlgerätegestelle mit 2 in.
Lieferung erfolgt flach; in Sekundenschnelle montagefertig
  • Hält auch niedrigen Temperaturen (-86 °C) stand
  • Aus durchscheinendem Polypropylen
  • Wiederverwendbar, haftet nicht an vereisten Gestellen oder Einlegeböden
  • Verzieht und verfärbt sich nicht, im Falle von Kondensation oder verschütteten Flüssigkeiten
  • Hält leichter Reinigung mit Alkohol oder mildem Reinigungsmittel stand
  • Indizierte Trennwände passen in diese bzw. beliebige 5.25 x 5.25 Zoll-Tiefkühlboxen
  • Fasst 81 Fläschchen (12 mm)
Spezifikation
Verschlusstyp Hinged Lid
Farbe Weiß
Material Polypropylen
Form Square
Zur Verwendung mit (Geräte) 2 In. Tiefkühl-Lagerregal
Produkttyp Pop-up Gefrierschrank
Menge 12/Pckg.
Abmessungen (L x B x H) 13.2 x 13.2 x 2.5 cm (5.25 x 5.25 x 2 in.)
Länge (metrisch) 13.2 cm
Länge (angloamerikanisch) 5,25 in.
Breite (metrisch) 13.2 cm
Breite (angloamerikanisch) 5,25 in.
Höhe (metrisch) 2.5 cm
Höhe (angloamerikanisch) 2 in.