Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pop-Up-Kühlboxen
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
81-Stellen Trenner
Aufbewahrungsboxen für PCR-Röhrchen für Tiefkühlgeräte
Pop-up Gefrierschrank
Zur Verwendung mit (Geräte):
2 In. Tiefkühl-Lagerregal
2-Zoll-Pop-Up-Tiefkühlbox oder beliebige 5.25x525-Tiefkühlbox
Packungsgröße:
12 Packungen
Beschreibung
Passend für standardmäßige Tiefkühlgerätegestelle mit 2 in.
Lieferung erfolgt flach; in Sekundenschnelle montagefertig
- Hält auch niedrigen Temperaturen (-86 °C) stand
- Aus durchscheinendem Polypropylen
- Wiederverwendbar, haftet nicht an vereisten Gestellen oder Einlegeböden
- Verzieht und verfärbt sich nicht, im Falle von Kondensation oder verschütteten Flüssigkeiten
- Hält leichter Reinigung mit Alkohol oder mildem Reinigungsmittel stand
- Indizierte Trennwände passen in diese bzw. beliebige 5.25 x 5.25 Zoll-Tiefkühlboxen
- Fasst 81 Fläschchen (12 mm)
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlusstyp | Hinged Lid |
| Farbe | Weiß |
| Material | Polypropylen |
| Form | Quadratisch |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 2-Zoll-Pop-Up-Tiefkühlbox oder beliebige 5.25x525-Tiefkühlbox |
| Aufnahmevermögen | 81 Fläschchen |
| Enthält | 81-Stellen indizierter Trenner |
| Produkttyp | 81-Stellen Trenner |
| Menge | 12/Pckg. |
| Abmessungen (L x B x H) | 13.2 x 13.2 cm (5.25 x 5.25 in.) |
| Mehr anzeigen |