Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pop-Up-Kühlboxen
Artikelnummer. p-4922093 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
81-Stellen Trenner
Aufbewahrungsboxen für PCR-Röhrchen für Tiefkühlgeräte
Pop-up Gefrierschrank
Zur Verwendung mit (Geräte):
2 In. Tiefkühl-Lagerregal
2-Zoll-Pop-Up-Tiefkühlbox oder beliebige 5.25x525-Tiefkühlbox
Packungsgröße:
12 Packungen
Artikelnummer. 15560052
Marke: Bel-Art™ F188290012
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Passen in die standardmäßigen Tiefkühlgerätegestelle mit 2 Zoll
Passend für standardmäßige Tiefkühlgerätegestelle mit 2 in.
Lieferung erfolgt flach; in Sekundenschnelle montagefertig
  • Hält auch niedrigen Temperaturen (-86 °C) stand
  • Aus durchscheinendem Polypropylen
  • Wiederverwendbar, haftet nicht an vereisten Gestellen oder Einlegeböden
  • Verzieht und verfärbt sich nicht, im Falle von Kondensation oder verschütteten Flüssigkeiten
  • Hält leichter Reinigung mit Alkohol oder mildem Reinigungsmittel stand
  • Indizierte Trennwände passen in diese bzw. beliebige 5.25 x 5.25 Zoll-Tiefkühlboxen
  • Fasst 81 Fläschchen (12 mm)
Spezifikation
Verschlusstyp Hinged Lid
Farbe Weiß
Material Polypropylen
Form Quadratisch
Zur Verwendung mit (Geräte) 2 In. Tiefkühl-Lagerregal
Aufnahmevermögen 81 Fläschchen
Produkttyp Aufbewahrungsboxen für PCR-Röhrchen für Tiefkühlgeräte
Menge 12/Pckg.
Abmessungen (L x B x H) 13.2 x 13.2 x 2.5 cm (5.25 x 5.25 x 2 in.)
Länge (metrisch) 13.2 cm
Länge (angloamerikanisch) 5,2 in.
Breite (metrisch) 13.2 cm
Breite (angloamerikanisch) 5,2 in.
Höhe (metrisch) 2.5 cm
Höhe (angloamerikanisch) 2 in.