Learn More
Bel Art™ Poxygrid™ Körbe
Artikelnummer. 11793207
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
24,75 x 14 x 6 in.
11 x 6 x 3,5 in.
14 x 11 x 3,5 in.
20 x 11 x 3,5 in.
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
11793207 20 x 11 x 3,5 in. 1 Stück
11763207 24,75 x 14 x 6 in. 1 Stück
11773207 11 x 6 x 3,5 in. 1 Stück
11783207 14 x 11 x 3,5 in. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11793207 Lieferant Bel Art™ Lieferanten-Nr. H167670000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00 €
    85.96 € / 1 Stück
    Sparen 40.04 €
    31% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die epoxidharzbeschichtete Stahldrahtkonstruktion hält auch harten Laborbedingungen stand
Die epoxidharzbeschichtete Stahldrahtkonstruktion hält auch harten Laborbedingungen stand
  • Widerstandsfähig gegen Rost, Korrosion, Lösungsmittel, Säuren und Alkalien
  • Geeignet für den Transport und das Chargentauchen von Glaswaren
  • Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Blau
Aufnahmevermögen Laborartikel
Material Epoxidharz-beschichteter Stahl
Form Rechteckig
Stapelbar Nein
Sterilität Nicht steril
Größe 510 x 280 x 90 mm
Abmessungen (L x B x H) 20 x 11 x 3,5 in.
Länge (metrisch) 51 cm
Länge (angloamerikanisch) 20 in.
Breite (angloamerikanisch) 11 in.
Höhe (angloamerikanisch) 3,5 in.
Enthält Nur Korb
Produkttyp Drahtkorb
Höhe (metrisch) 8,8 cm
Array 1 x 1
Breite (metrisch) 28 cm