Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Gestelle für Kontaktplatten/Petrischalen
Beschreibung
- Das langlebige blaue Gittergestell aus Epoxidharz-beschichtetem Stahl fasst Kontaktplatten mit Deckeln mit einem maximalen Durchmesser von 72 mm
- Chemikalien- und korrosionsbeständig
- Geeignet für RODAC™ und BD™ Modelle
- Die kompakte Größe maximiert den Platz im Inkubator
- Die Gestelle sind dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Blau |
| Aufnahmevermögen | Petrischalen |
| Material | Stahldraht |
| Positionen | 10 |
| Form | Zylindrisch |
| Stapelbar | Nein |
| Sterilität | Nicht steril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kontaktplatten mit Deckel |
| Abmessungen (L x B x H) | 9.62 x 3.25 x 5.5 Zoll (24.6 x 8.2 x 14 cm) |
| Mehr anzeigen |