Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Reagenzglasgestelle halber Größe
Artikelnummer. 12376969 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Grün
Orange
Positionen:
20
24
36
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12376969
Marke: Bel Art™ F187881301
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz in Wasserbädern, Hauben mit laminarer Strömung, Abzugshauben oder an Orten mit begrenztem Platzangebot
  • Epoxidbeschichtung für chemische und Korrosionsbeständigkeit
  • Quadratische Löcher im Gitter
  • Drei Decks mit geschlitztem Gitterboden
  • Geeignet für das Lagern von Röhrchen mit einem Durchmesser von 10 bis 13, 13 bis 16 oder 16 bis 20 mm
  • Autoklavierbar
  • Unempfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln, Salzen, schwachen Säuren und schwachen Alkalien
  • Hält einem Temperaturbereich von -223°C (-369°F) bis 121°C (250°F) stand
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchengestell
Array 6 x 6
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Blau
Aufnahmevermögen Röhrchen (10 bis 13 mm)
Material Stahl
Positionen 36
Form Rectangular
Einschübe 3 Tiers
Stapelbar Yes, When Empty
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Geräte) 10 bis 13 mm-Reagenzgläser
Menge Je 1
Temperaturbereich (metrisch) -223 °C bis +121 °C
Abmessungen (L x B x H) 11.3 x 10.7 x 6.4 cm
Länge (metrisch) 11,3 cm
Breite (metrisch) 10,7 cm
Höhe (metrisch) 6,4 cm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 13 mm