Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Reagenzglasgestelle halber Größe
Für den Einsatz in Wasserbädern, Hauben mit laminarer Strömung, Abzugshauben oder an Orten mit begrenztem Platzangebot
Marke: Bel-Art™ F18788-2001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Epoxidbeschichtung für chemische und Korrosionsbeständigkeit
- Quadratische Löcher im Gitter
- Drei Decks mit geschlitztem Gitterboden
- Geeignet für das Lagern von Röhrchen mit einem Durchmesser von 10 bis 13, 13 bis 16 oder 16 bis 20 mm
- Autoklavierbar
- Unempfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln, Salzen, schwachen Säuren und schwachen Alkalien
- Hält einem Temperaturbereich von −223 °C (−369 °F) bis 121 °C (250 °F) stand
Bestellinformation
DimensionsLxWxH
Spezifikation
Reagenzglas-Halbgestell | |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (18 bis 20 mm) | |
20 | |
Je 1 | |
12.5 x 10.8 x 6.4 cm | |
10,8 cm | |
20 mm |
5 x 4 | |
Blau | |
Stahl | |
16-20-mm-Reagenzgläser | |
-223 °C bis +121 °C | |
12,5 cm | |
6,4 cm |