Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Reagenzglasgestelle halber Größe
Artikelnummer. 15500052 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Grün
Orange
Positionen:
20
24
36
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Farbe Positionen unitSize
15500052 Orange 24 1 Stück
12386969 Blau 24 1 Stück
15590042 Grün 24 1 Stück
15510052 Grün 20 1 Stück
12376969 Blau 36 1 Stück
12396969 Blau 20 1 Stück
15580042 Grün 36 1 Stück
15520052 Orange 20 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 15500052
Marke: Bel Art™ F187881603
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz in Wasserbädern, Hauben mit laminarer Strömung, Abzugshauben oder an Orten mit begrenztem Platzangebot
  • Epoxidbeschichtung für chemische und Korrosionsbeständigkeit
  • Quadratische Löcher im Gitter
  • Drei Decks mit geschlitztem Gitterboden
  • Erhältlich für Röhrchen mit 10-13, 15-16 oder 18-20 mm Durchmesser
  • Autoklavierbar
  • Unempfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln, Salzen, schwachen Säuren und schwachen Alkalien
  • Hält einem breiten Temperaturbereich von −223°C (−369°F) bis 121°C (250°F) stand
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Orange
Aufnahmevermögen Röhrchen (13 bis 16 mm)
Material Epoxidbeschichteter Stahl
Positionen 24
Form Rechteckig
Stapelbar Yes, When Empty
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) Röhrchen 13–16 mm
Temperaturbereich (metrisch) -23 °C bis +121 °C
Abmessungen (L x B x H) 12.5 x 9.9 x 6.4 cm (4.94 x 3.62 x 2.5 in.)
Durchmesser (metrisch) Öffnung 16 mm
Produkttyp Teströhrchengestell
Einschübe 3 Tiers
Array 6 x 4