Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Reagenzglasgestelle halber Größe
Alle ansehen SP Scienceware ProdukteBeschreibung
- Epoxidbeschichtung für chemische und Korrosionsbeständigkeit
- Quadratische Löcher im Gitter
- Drei Decks mit geschlitztem Gitterboden
- Geeignet für das Lagern von Röhrchen mit einem Durchmesser von 10 bis 13, 13 bis 16 oder 16 bis 20 mm
- Autoklavierbar
- Unempfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln, Salzen, schwachen Säuren und schwachen Alkalien
- Hält einem Temperaturbereich von -223°C (-369°F) bis 121°C (250°F) stand
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Grün |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (16 bis 20 mm) |
| Material | Epoxidbeschichteter Stahl |
| Positionen | 20 |
| Form | Rectangular |
| Stapelbar | Yes, When Empty |
| Sterilität | Non-sterile |
| Abmessungen (L x B x H) | 4.93 x 4.25 x 2.5 Zoll (12.5 x 10.8 x 6.4 cm) |
| Länge (metrisch) | 12,5 cm |
| Mehr anzeigen |