Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Reagenzglasgestelle halber Größe
Alle ansehen SP Scienceware ProdukteBeschreibung
- Epoxidbeschichtung für chemische und Korrosionsbeständigkeit
- Quadratische Löcher im Gitter
- Drei Decks mit geschlitztem Gitterboden
- Erhältlich für Röhrchen mit 10-13, 15-16 oder 18-20 mm Durchmesser
- Autoklavierbar
- Unempfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln, Salzen, schwachen Säuren und schwachen Alkalien
- Hält einem breiten Temperaturbereich von −223°C (−369°F) bis 121°C (250°F) stand
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Grün |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (10 bis 13 mm) |
| Material | Epoxidbeschichteter Stahl |
| Positionen | 36 |
| Form | Rechteck |
| Stapelbar | Yes, When Empty |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 10 bis 13 mm-Röhrchen |
| Temperaturbereich (metrisch) | -23 °C bis +121 °C |
| Mehr anzeigen |