Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Reagenzglasgestelle halber Größe
Alle ansehen SP Scienceware ProdukteBeschreibung
- Epoxidbeschichtung für chemische und Korrosionsbeständigkeit
- Quadratische Löcher im Gitter
- Drei Decks mit geschlitztem Gitterboden
- Geeignet für das Lagern von Röhrchen mit einem Durchmesser von 10 bis 13, 13 bis 16 oder 16 bis 20 mm
- Autoklavierbar
- Unempfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln, Salzen, schwachen Säuren und schwachen Alkalien
- Hält einem Temperaturbereich von -223°C (-369°F) bis 121°C (250°F) stand
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Grün |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (13 bis 16 mm) |
| Material | Epoxidbeschichteter Stahl |
| Positionen | 24 |
| Form | Rectangular |
| Stapelbar | Yes, When Empty |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 13 - 16 Röhrchen |
| Temperaturbereich (metrisch) | -223 °C bis +121 °C |
| Mehr anzeigen |