Learn More
Bel Art™ Poxygrid™ Tragegestell für Petrischalen
Artikelnummer. 11785495
Ansicht ändern
Click to view available options
Positionen:
15
30
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Positionen Packungsgröße
11785495 30 1 Stück
11362194 15 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11785495 Lieferant Bel Art™ Lieferanten-Nr. H189790000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00 €
    106.94 € / 1 Stück
    Sparen 44.06 €
    29% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die breite vordere Öffnung verhindert das Herausrutschen von Schalen während des Transports, ermöglicht jedoch ein einfaches Be- und Entleeren von oben
  • Nicht geeignet für Glasutensilien
  • Die Gestelle enthalten jeweils 30 Petrischalen aus Kunststoff der Größe 100 x 20 mm, die in drei Stapeln angeordnet sind.
  • Mit Epoxidharz beschichteter Stahldraht ist chemikalien- und korrosionsbeständig und bei 121 °C (250 °F) °dampfautoklavierbar.
  • 13,5L x 4,25B x 12 in. H (343 x 105 x 305 mm)
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Blau
Aufnahmevermögen Petrischalen (100 mm)
Material Stahldraht
Positionen 30
Form Zylindrisch
Stapelbar Nein
Sterilität Nicht steril
Zur Verwendung mit (Geräte) 10 x 2 cm-Petrischalen
Abmessungen (L x B x H) 13,5 x 4,125 x 12 in. (343 x 10,5 x 30,5 cm)
Länge (metrisch) 343 cm
Länge (angloamerikanisch) 13,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 4.125 Zoll
Höhe (angloamerikanisch) 12 in.
Enthält Nur Gestell
Produkttyp Petrischalenträger
Innendurchmesser (metrisch) 100 mm
Höhe (metrisch) 30.5 cm
Array 1 x 3
Breite (metrisch) 10.5 cm