Learn More
Bel Art™ Poxygrid™ Petrischalen-Ausgabegestelle
Artikelnummer. 11352194
Ansicht ändern
Click to view available options
Positionen:
11
33
Abmessungen (L x B x H):
5,75 x 12,75 x 11 in.
5,75 x 4,25 x 11 in.
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Positionen Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
11352194 11 5,75 x 4,25 x 11 in. 1 Stück
10779455 33 5,75 x 12,75 x 11 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352194 Lieferant Bel Art™ Lieferanten-Nr. F189780001
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fasst 11 bis 33 Petrischalen aus Kunststoff. Bel-Art™ Poxygrid™ Petrischalen-Ausgabegestelle sind langlebig und geben die Schalen einzeln aus.
Fasst 11 bis 33 Petrischalen aus Kunststoff. Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Petrischalen-Ausgabegestelle sind langlebig und geben die Schalen einzeln aus.
  • Robuste, epoxidbeschichtete Stahldrahtkonstruktion
  • Die Teller werden oben eingefüllt und unten ausgegeben.
  • Jeder Kanal fasst bis zu elf 100 x 20 mm große Petrischalen aus Kunststoff.
  • Neigt sich nach hinten, um das Anrichten von Speisen zu erleichtern
  • Nicht geeignet für Glas-Petrischalen
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Blau
Aufnahmevermögen Petrischalen
Material Stahldraht
Positionen 11
Form Cylindrical
Stapelbar Nein
Sterilität Nicht steril
Zur Verwendung mit (Geräte) 10 x 2 cm-Petrischalen
Abmessungen (L x B x H) 5,75 x 4,25 x 11 in.
Länge (metrisch) 14,6 cm
Länge (angloamerikanisch) 5,75 in.
Breite (angloamerikanisch) 4,25 in.
Höhe (angloamerikanisch) 11 in.
Enthält Rack Only
Produkttyp Petri Dish Rack
Innendurchmesser (metrisch) 100 mm
Höhe (metrisch) 28 cm
Array 1 x 1
Breite (metrisch) 10,7 cm