Learn More
Bel-Art™ X24 Test tube rack -210°C to 121°C Bel-Art
Zum Organisieren und Verarbeiten großer Probenvolumina.
Marke:  Bel-Art™ F18763-0160
Artikelnummer. 13432509
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Gestell für Teströhrchen aus Stahlgitter
  • Chemikalien- und korrosionsbeständig
  • Beschichtet mit wärmebehandeltem Epoxidharz
  • Unempfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln, Salzen, schwachen Säuren und schwachen Alkalien
  • Temperaturbereich: −223 °C (−369 °F) bis 121 °C (250 °F)
  • Autoklavierbar
  • Mit quadratischen Löchern, drei Decks, geschlitztem Gitterboden und verstärkten Kanten