Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Wire Test Tube Racks: 22 bis 25 mm
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Positionen:
40
60
Packungsgröße:
1 Stück
24 Stück
Beschreibung
Chemisch- (organische Lösungsmittel, Salze, schwache Säuren und schwache Alkalien) und korrosionsbeständige Stahlgittergestelle sind mit wärmegehärtetem Epoxid beschichtet
- Hält einem Temperaturbereich von -223°C (-369°F) bis 121°C (250°F) stand
- Besteht aus quadratischen Löchern, drei Decks, einem geschlitzten Gitterboden und verstärkten Kanten
- Epoxidbeschichtungen sind unempfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln, Salzen, schwachen Säuren und schwachen Alkalien
- Fasst 40- und 60-Röhrchen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Teströhrchengestell |
| Array | 6 x 10 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Blau |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (20 bis 25 mm) |
| Material | Epoxidbeschichteter Stahl |
| Positionen | 60 |
| Form | Rectangular |
| Einschübe | None |
| Stapelbar | Yes |
| Mehr anzeigen |