Learn More
Bel-Art™ Schutzetikettierbandsystem: Klebebandabroller
Artikelnummer. 10342671
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Silber
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
10342671 Silber 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10342671 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F134500000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.32 €
    93.28 € / 1 Stück
    Sparen 44.04 €
    32% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bandspender dient zum vollständigen Abdecken und Schützen von Etiketten
  • Das Schutzetikettiersystem enthält Etiketten, die rauen Laborbedingungen standhalten.
  • Das durchsichtige Klebeband schützt Etiketten vor dem Tiefkühlgerät, Autoklaven, Säuren, Alkalien und organischen Lösungsmitteln.
  • Die Testergebnisse beweisen, dass das Klebeband nach 40 Minuten Autoklavieren bei 125 °C (258 °F) sowie nach °einer Woche °in flüssigem Stickstoff bei -196 °C (-321 °F) fest haftet und keine °Verfärbung °aufweist.
  • Alle Bandgrößen sind 1 mil (0,001 in.). dick mit 1 mil (0,001 in.). aus Acrylklebstoff.
  • Der langlebige Klebebandspender besteht aus robustem ABS-Kunststoff mit einer gezackten Schneidklinge aus Stahl. Die Klebebandrolle wird von einer Aluminiumrolle und einer gefederten Abdeckung gehalten
  • Die optionale, mit Epoxidharz beschichtete, gewichtete Stahlbasis reduziert beim Abziehen des Klebebands den Schlupf auf dem Labortisch; sie verfügt über vier rutschfeste Gummifüße und Schrauben
  • Transparentes Polypropylen-Klebeband bietet eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Feuchtigkeit sowie große Vielseitigkeit beim Einsatz im Labor
  • Weiße Papieretiketten sind für jede Art von Marker geeignet; sie eignen sich perfekt für die Beschriftung von Laborartikeln, Flaschen oder Proben unter dem durchsichtigen Klebeband
Spezifikation
Klebstofftyp Nicht klebend
Farbe Silber
Display Lieferungen
Ausführung Glanz, reflektierend
Format Rolle
Material ABS
Bedruckbare Seiten Top
Print Technology Tintenstrahl
Produkttyp Klebebandspender
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Beschriften von Behältern, Schränken, Schubladen, Büchern und Laborgeräten
Enthält Bandspender, Stahlschneide und Aluminiumrolle
Menge Je 1
Größe 20.6 x 11.7 x 6 cm
Abmessungen (L x B) 20.6 x 11.7cm
Länge (angloamerikanisch) 8,13 in.
Länge (metrisch) 20.65 cm
Breite (angloamerikanisch) 4,62 in.
Breite (metrisch) 11.7 cm
Höhe (angloamerikanisch) 2.38 Zoll
Höhe (metrisch) 6 cm