Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pyrex™ Glass Round Spinbar™ Magnetrührstäbe
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
22,2 mm
25,4mm
38 mm
Durchmesser (metrisch):
6,3 mm
9,5mm
Länge (angloamerikanisch):
0,87 in.
1 in.
1,5 in.
Durchmesser (angloamerikanisch):
0.25 Zoll
0,37 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Geeignet für Hochtemperaturanwendungen bis 274 °C (525 °F)
- Completely smooth surface offers zero absorption
- Easy to clean
- Meet US Pharmacopoeia specifications for Type I borosilicate glass
- Manufactured in a registered ISO 9001:2008 facility
- Autoclave safe
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | USP Typ I, ISO 9001:2008 |
| Farbe | Klar |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0.25 Zoll |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | For 100 to 200mL flask |
| Länge (angloamerikanisch) | 0,87 in. |
| Beschichtung | Borosilikatglas |
| Durchmesser (metrisch) | 6,3 mm |
| Länge (metrisch) | 22,2 mm |
| Material | Borosilicate Glass, Alnico Magnet |
| Mehr anzeigen |