Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pyrex™ Glass Round Spinbar™ Magnetrührstäbe
Artikelnummer. p-166134 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
22,2 mm
25,4mm
38 mm
Durchmesser (metrisch):
6,3 mm
9,5mm
Länge (angloamerikanisch):
0,87 in.
1 in.
1,5 in.
Durchmesser (angloamerikanisch):
0.25 Zoll
0,37 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16607245
Marke: Bel-Art™ F371010001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für Hochtemperaturanwendungen bis 274 °C (525 °F)
  • Die vollkommen glatte Oberfläche ist “frei von Absorption”
  • Einfach zu reinigen
  • Entspricht den Spezifikationen des US-Arzneibuchs für Borosilikatglas Typ I
  • Hergestellt in einem zertifizierten ISO 9001:2008-Werk
  • Autoklaviersicher
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität USP Typ I, ISO 9001:2008
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,37 in.
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Beschichtung Glass
Durchmesser (metrisch) 9,5mm
Länge (metrisch) 25,4mm
Material Magnet
Menge 1
Form Kugel
Typ Magnetic Stir Bar