Learn More
Bel-Art™ Strahlungspunkte
Artikelnummer. 10150531
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
10150531 Gelb 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10150531 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F133590000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.85 €
    57.81 € / 1000 Stück
    Sparen 15.04 €
    20% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aufklebbare Punkte haften auf Kunststoffen und Glas, um Hochtemperatur-Laborgeräte zu kennzeichnen.
  • Gedruckt mit Strahlungssymbol auf gelbem Hintergrund
  • Die Farbcodierung entspricht den OSHA-Vorschriften
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität OSHA
Klebstofftyp Abziehen und aufkleben
Farbe Gelb
Display Manuelle Handhabung von Risiken
Ausführung Seidenmatt
Format Rolle
Material Beschichtetes Papier
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Tintenstrahl
Produkttyp Dot Label
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Identifizierung radioaktiver Röhrchen
Menge 12/Karton
Größe 0,25 in (6,35 mm) Durchmesser.
Abmessungen (L x B) 0,25 x 0,25 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,25 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,25 in.
Breite (metrisch) 6.25 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,25 in.
Durchmesser (metrisch) 0.63 cm