Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Wiederverwendbare Trockenmittelkartuschen
Artikelnummer. 10555044 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
11,4 cm
19,7 cm
23,8 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10555044
Marke: Bel Art™ F420450250
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Praktische, anwenderfreundliche Kartuschen mit Natrasorb™ TI-anzeigenden Silikagel-Beads. Die wiederverwendbaren Bel Art SP Scienceware™ Trockenmittelkartuschen eignen sich auch für den Einsatz in anderen Kunststoff-Exsikkatoren ähnlicher Größe.
  • Der Exsikkator ändert seine Farbe von Blau im trockenen Zustand zu Rosa in feuchtem Zustand Gesättigtes Gel kann in einem Umluftofen bei 150°C (300°F) regeneriert werden, bis es wieder blaufarben ist
  • Die Kartusche kann ohne Qualitätsverlust mehrfach wiederverwendet werden
  • Exsikkator-Beads in einem robusten Beutel aus Polyesterfilz mit perforierter Mylar° Klappe Die gebrauchsfertigen Träger sind einzeln und dicht in feuchtebeständigen Tütchen verpackt
Bestellinformation
Passend für Bel-Art Space Saver™ Exsikkatoren sowie andere Exsikkatoren ähnlicher Größe.
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 23,8 cm
Produkttyp Scienceware™ Wiederverwendbare Trockenmittel-Kartuschen
Material Polyester
Zur Verwendung mit (Anwendung) Praktische, anwenderfreundliche Kartuschen mit Natrasorb™ TI-anzeigenden Silikagel-Beads für Exsikkatoren mit 250 mm Durchmesser
Gewicht (angloamerikanisch) 2,99 lb.
Gewicht (metrisch) 1,36 kg
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 9,37 in.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Desiccant in a Cartridge
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.