Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Right-to-Know Belüftete Sicherheitsspritzflaschen mit GHS-Kennzeichnung
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
Chemical Label:
Aceton
Destilliertes Wasser
Dichlormethan
Divers
Entionisiertes Wasser
Ethanol
Ethylacetat
Isopropanol
Isotonische Kochsalzlösung
Maschinenöl
Methanol
Methylethylketon
Natriumhypochlorit (Bleiche)
Toluol
Wasser
Farbe:
Blau
Divers
Gelb
Grün
Naturfarben
Rot
Menge:
2/Pckg.
4/Pckg.
Packungsgröße:
2 Packungen
4 Packungen
Beschreibung
Ein speziell entwickeltes Ventil verhindert einen Druckaufbau, verhindert potenziell gefährliche chemische Tropfen und ermöglicht die Abgabe aus der Spritzflasche in aufrechter oder umgedrehter Position
pulliWeite Halsöffnung mit 53 mm (2 in.) zum einfachen Nachfüllen/liliDurchscheinende Enghalsflaschen aus LDPE mit farbkodierten Verschlusskappen zur einfachen Identifizierung/liliVorbedruckt mit chemischem Namen und Formel, GHS-Piktogramm und Signalwort, vierfarbigem Warndiamant gemäß National Fire Protection Association (NFPA) Abschnitt 704, Gesundheitsgefahren, Chemical Abstract System (CAS)-Nummer und empfohlener Schutzkleidung und Ausrüstung/liliFlaschen mit Etiketten, die nicht auf eine gefährliche Chemikalie hinweisen, benötigen kein GHS-Piktogramm oder Signalwort/liliMethylethylketon und Toluol ohne belüftetes Ventil/li/ul/ppulli4 Flaschen pro Beutel mit je einer Flasche Aceton, Isopropanol, Bleichmittel und Ethanol/liliNatriumhypochlorit hat weißes LDPE zum Lichtschutz zwischen 230 und 450 nm/li/ul/ppFlaschen mit Etiketten, die nicht auf eine gefährliche Chemikalie hinweisen, benötigen kein GHS-Piktogramm oder Signalwort./p
Compliance
Sicherheitskennzeichnungen am Arbeitsplatz entsprechen GHS (Globales Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien) und den Anforderungen der OSHA gemäß HazCom 2012.
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 1000 ml (32 oz.) |
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 32 oz. |
| Farbe | Grün |
| Material | LDPE |
| Menge | 2/Pckg. |
| Sterilität | Non-sterile |
| Closure Included | Yes |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Graduated | No |
| Mehr anzeigen |