Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Right-to-Know Belüftete Sicherheitsspritzflaschen mit GHS-Kennzeichnung
Artikelnummer. 15599981 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
Chemical Label:
Aceton
Destilliertes Wasser
Dichlormethan
Divers
Entionisiertes Wasser
Ethanol
Ethylacetat
Isopropanol
Isotonische Kochsalzlösung
Maschinenöl
Methanol
Methylethylketon
Natriumhypochlorit (Bleiche)
Toluol
Wasser
Farbe:
Blau
Divers
Gelb
Grün
Naturfarben
Rot
Menge:
2/Pckg.
4/Pckg.
Packungsgröße:
2 Packungen
4 Packungen
Artikelnummer. 15599981
Marke: Bel-Art™ F124160017
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein speziell entwickeltes Ventil verhindert einen Druckaufbau, verhindert potenziell gefährliche chemische Tropfen und ermöglicht die Abgabe aus der Spritzflasche in aufrechter oder umgedrehter Position
pulliWeite Halsöffnung mit 53 mm (2 in.) zum einfachen Nachfüllen/liliDurchscheinende Enghalsflaschen aus LDPE mit farbkodierten Verschlusskappen zur einfachen Identifizierung/liliVorbedruckt mit chemischem Namen und Formel, GHS-Piktogramm und Signalwort, vierfarbigem Warndiamant gemäß National Fire Protection Association (NFPA) Abschnitt 704, Gesundheitsgefahren, Chemical Abstract System (CAS)-Nummer und empfohlener Schutzkleidung und Ausrüstung/liliFlaschen mit Etiketten, die nicht auf eine gefährliche Chemikalie hinweisen, benötigen kein GHS-Piktogramm oder Signalwort/liliMethylethylketon und Toluol ohne belüftetes Ventil/li/ul/ppulli4 Flaschen pro Beutel mit je einer Flasche Aceton, Isopropanol, Bleichmittel und Ethanol/liliNatriumhypochlorit hat weißes LDPE zum Lichtschutz zwischen 230 und 450 nm/li/ul/ppFlaschen mit Etiketten, die nicht auf eine gefährliche Chemikalie hinweisen, benötigen kein GHS-Piktogramm oder Signalwort./p
Compliance
Sicherheitskennzeichnungen am Arbeitsplatz entsprechen GHS (Globales Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien) und den Anforderungen der OSHA gemäß HazCom 2012.
Specifications
Fassungsvermögen 16 oz., 500 ml
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Blau
Material LDPE
Menge 4/Pckg.
Sterilität Non-sterile
Closure Included Yes
Einwegprodukt Reusable
Graduated No
Öffnung Wide, Threaded
Form Cylindrical
Produkttyp Safety-vented Wash Bottle
Chemical Label Wasser
Autoklavierbar Not Autoclavable