Description
- Speziell für den Einsatz in Bechern hergestellt — Inkubieren von acht bis zwanzig 1.5 ml-Röhrchen in einem Becher mit Wasser
- Geformt aus schwimmendem Polymethylpenten mit winzigen Blasen für zusätzlichen Auftrieb
- Gestelle von oben befüllbar; Röhrchen können leicht entfernt werden, indem das Gestell auf dem Tisch nach unten gedrückt wird, bis die Beine die Röhrchen berühren und lösen
- Rundbohrungen in kreisförmigem Muster mit zentralem Stangengriff
- Dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F); kann bei 100°C (212°F) für 30 Minuten gekocht werden
Order Info
Scheibe mit acht Plätzen und einem Durchmesser von 2.625 Zoll (6.6 cm); Scheibe mit 20Plätzen und einem Durchmesser von 3.75 Zoll (9.5 cm). Die Scheiben sind 0.25 Zoll dick (0.6 cm). Die Beine sind 0.75 Zoll lang (1.9 cm).
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Translucent |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (1,5 ml) |
| Material | PMP |
| Positionen | 8 |
| Form | Round |
| Stapelbar | No |
| Sterilität | Non-sterile |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Inkubations-Mikroröhrchen in Wasserbädern oder Bechern |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 400 ml-Becher |
| Show More |