Learn More
Bel-Art™ Sicherheitsabfallbehälter
Artikelnummer. 30193434
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
22,000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30193434 22,000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30193434 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. H119190000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00 €
    174.60 € / 1 Stück
    Sparen 18.40 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einfach zu bedienender Ausgießer.
  • Ausgestellter und abgewinkelter Trichter zum einfachen Befüllen
  • Aufsteckdeckel fängt Dämpfe auf
  • Zusätzlicher Schraubverschluss für den Transport
  • Transparent zur Anzeige des Flüssigkeitsstands
  • Große, glatte Fläche zum Beschriften und Schreiben
  • Angaben in US-Gallonen
Spezifikation
Fassungsvermögen 703,99 oz., 22000 ml
Kapazität (metrisch) 22,000 mL
Farbe Durchscheinend
Enthält Ausgestellter und abgewinkelter Trichterkopf, 64 mm Halsöffnung
Material HDPE
Sterilität Nicht steril
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Breit, mit Gewinde
Höhe (metrisch) 381 mm
Breite (angloamerikanisch) 302 mm
Höhe (angloamerikanisch) 15 in.
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlussgröße 43 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 5 gal.
Form Zylindrisch
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Square Jug