Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ Autotrockenkammern: Horizontal Models
Artikelnummer. 10096721 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau mit durchsichtiger Tür
Klar
Transparent mit blauen Enden
Einschubtyp:
Belüftet, verstellbar
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Farbe Einschubtyp Spannung unitSize
10096721 Transparent mit blauen Enden Belüftet, verstellbar 230 V 1 Stück
11842732 Klar Belüftet, verstellbar 230 V 1 Stück
11892732 Blau mit durchsichtiger Tür Belüftet, verstellbar 230 V 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10096721
Marke: Bel Art™ F420740226
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
UV-Licht filternde, trockene Umgebung mit automatischer elektronischer Luftentfeuchtung
Das attraktive Design und die robuste Konstruktion der Exsikkatorschränke der Secador Serie gewährleisten eine einfache und zuverlässige Lagerung von Feuchtigkeit und lichtempfindlichen Produkten.
  • Das patentierte elektronische Entfeuchtersystem reduziert die Luftfeuchtigkeit und zirkuliert die trockene Luft automatisch, sodass Benutzer keine Trockenmittel mehr überwachen und wechseln müssen
  • Durastar™ Konstruktion aus Copolyester blockt 99 % des UV-Lichts und ist beständig gegenüber Verfärbungen, Haarrissbildung und Chemikalien
  • Bernsteinfarbene Modelle reduzieren durchscheinendes sichtbares Licht um mehr als 50 % für die Lagerung lichtempfindlicher Materialien wie Reagenzien, Analysestandards und Prüfsubstanzen
  • Große Türen mit gut sichtbarem Hygrometer maximieren den Zugang zum Innenraum und verfügen über eine patentierte Dichtung, Riegel und Sicherheitsschlaufen für ein Vorhängeschloss oder manipulationssichere Dichtungen
  • Perforierte Einlegeböden erleichtern die Zirkulation trockener Luft; Platz für Trockenmittel unter unterstem Einlegeboden
  • 4.0 Hat horizontal eine breitere Stellfläche, niedrigere Höhe und eine Tür im Backofenstil
  • U.S. Patente: 6,772,534; 6,834,920; 7,114,266; 7,318,630 und 474,626 D
  • 4.0 Einheiten können durch Drehen des Geräts und Bestellen der entsprechenden Anzahl von Einlegeböden von der horizontalen in die vertikale Konfiguration oder umgekehrt konvertiert werden (siehe Bestellinformationen)
Abmessungen
  • Secador 2.0: Innenvolumen 1.16 ft.³, 16.3 l x 13.4 B x 12.4 H Zoll
  • Secador 3.0: Innenvolumen 1.55 ft.³, 16.3 l x 13.4 B x 16.4 H Zoll
  • Secador 4.0: Innenvolumen 1.87 ft.³, 16.3 l x 13.4 B x 20.4 H Zoll
Bestellinformation
Ersatzeinlegeböden sind erhältlich: Ersatzeinlegeboden für horizontale 4.0 Schränke, Herst.- Nr. 420740001
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Transparent mit blauen Enden
Schrankausführung Horizontal
Material Copolyester
Produkttyp Desiccator
Ausführung der Tür Ofen unten aufklappbar und herunterziehbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einfache und zuverlässige Lagerung von feuchtigkeits- und lichtempfindlichen Produkten, kann mit Scienceware™ Trockenmittelkartuschen bzw. -kanistern oder ähnlichen Trockenmitteln verwendet werden
Enthält Tragegriffe, 2 Riegel und Ösen zur Anbringung von Vorhängeschlössern oder manipulationssicheren Siegeln, Hygrometer an der Tür befestigt
Modell 4,0
Anzahl Einschübe 2
Widerstand Chemikalien, Flecken und feine Risse
Einschubtyp Belüftet, verstellbar
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 41 bis 104 °F
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Volumen (angloamerikanisch) 1,9 cu. ft.
Breite (angloamerikanisch) 20,4 in.
Breite (angloamerikanisch) Tür 8,9 in.
Breite (metrisch) 51,8 cm
Breite (metrisch) Tür 22,5 cm
Höhe (angloamerikanisch) 13,4 in.
Höhe (angloamerikanisch) Öffnung 16,4 in.
Höhe (metrisch) 34,1 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 16,3 in.
Tiefe (metrisch) 41,4 cm
Spannung 230 V