Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ Ersatzeinlegeböden für Exsikkatoren
Artikelnummer. 12388995 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Horizontales Exsikkator-Regal
Vertikales Exsikkator-Regal
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12388995
Marke: Bel Art™ F420740001
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
4.0 Einheiten von vertikaler in horizontale Position oder umgekehrt bringen – durch Drehen des Geräts und Bestellen der erforderlichen Anzahl an Einlegeböden
  • Eignet sich für automatische und nicht-elektrische Modelle
  • Aus robustem, durchsichtigem Polystyrol
  • Perforierter für verbesserten Luftstrom
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 48 cm
Produkttyp Horizontales Exsikkator-Regal
Material Polystyrol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Konvertiert 4.0-Einheiten vom vertikalen zum horizontalen Exsikkator